Learn More
Tris(2-aminoetil)amina, 97 %
Beschreibung
La tris(2-aminoetil)amina es un ligando quelante tetradentado y forma complejos estables con metales de transición. También se utiliza como un absorbente de dióxido de carbono. Además, actúa como un reactivo para la escisión del grupo fluorenilmetiloxicarbonil (Fmoc) en la síntesis de péptidos. Reacciona con isocianatos de arilo e isotiocianatos para dar derivados de tris-urea y -tiourea.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
La tris(2-aminoetil)amina es un ligando quelante tetradentado que forma complejos estables con metales de transición. También se utiliza como un absorbente de dióxido de carbono. Además, actúa como un reactivo para la escisión del grupo fluorenilmetiloxicarbonil (Fmoc) en la síntesis de péptidos. Reacciona con isocianatos de arilo e isotiocianatos para formar derivados de tris-urea y tris-tiourea.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire e higroscópica. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Tris(2-aminoethyl)amine |
| Densidad | 0.978 |
| pH | 11.9 |
| Punto de ebullición | 102°C (0.05 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Olor | Amine-like |
| Fórmula lineal | N(CH2CH2NH2)3 |
| Índice de refracción | 1.4969 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN2922 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Tris(2-aminoethyl)amine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-aminoethyl)amine
RU– Solo para uso en investigación
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.