Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris(2-aminoethyl)amine |
| Punto de fusión | -16.0°C |
| Color | Amarillo |
| Densidad | 0.9770g/mL |
| Punto de ebullición | 265.0°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | (H2NCH2CH2)3N |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Tris(2-aminoethyl)amine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.