Learn More
Tris(2-aminoetil)amina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10175710 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10175710 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
11317251 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10175710 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 314791000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4097-89-6 | C6H18N4 | 146.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4097-89-6
Fórmula molecular C6H18N4
Peso molecular (g/mol) 146.24
Clave InChI MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 2-aminoethyl amine, tren, taea, 2,2',2-triaminotriethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-aminoethyl, tri 2-aminoethyl amine, tren hp, tris aminoethyl amine, nitrilotris ethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl ethane-1,2-diamine
PubChem CID 77731
ChEBI CHEBI:30631
Nombre IUPAC N',N'-bis(2-aminoetil)etano-1,2-diamina
SMILES C(CN(CCN)CCN)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(2-aminoethyl)amine
Punto de fusión -16.0°C
Color Amarillo
Densidad 0.9770g/mL
Punto de ebullición 265.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (H2NCH2CH2)3N
Índice de refracción 1.4960 to 1.4980
Cantidad 100 mL
Beilstein 04,II,695
Gravedad específica 0.977
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.24
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido