Learn More
Tripropargilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Tripropargylamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La tripropargilamina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tripropargylamine |
| Densidad | 0.927 |
| Punto de ebullición | 79°C to 85°C (11 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 57°C (135°F) |
| Fórmula lineal | (HC≡CCH2)3N |
| Índice de refracción | 1.484 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN1993 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.18 |
| Porcentaje de pureza | 97% |