Learn More
Hidróxido de trifenilestaño, Thermo Scientific™
Código de producto. 11384859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384859 25 g 25 g
11394859 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384859 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 071177.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-87-9
Fórmula molecular C18H18OSn
Peso molecular (g/mol) 369.05
Número MDL MFCD00013928
Clave InChI ZJIGGMIMCKZRRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenyltin hydroxide, fentin hydroxide, triphenylstannanol, vancide ks, hydroxytriphenyltin, hydroxytriphenylstannane, erithane, fenolovo, tenhide, stannane, hydroxytriphenyl
PubChem CID 6327657
Nombre IUPAC trifeniltina; hidrato
SMILES O.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenyltin hydroxide
Punto de fusión 122°C to 124°C
Color Blanco
Fórmula lineal (C6H5)3SnOH
Cantidad 25 g
Número UN UN3146
Índice Merck 14,9745
Información de solubilidad Slightly soluble in alcohol, toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.01
Forma física Polvo