Learn More
Trifeniletileno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430783 50 g 50 g
11420783 10 g 10 g
11440783 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11430783 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13244.18
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 58-72-0 | C20H16 | 256.348 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-72-0
Fórmula molecular C20H16
Peso molecular (g/mol) 256.348
Número MDL MFCD00004765
Clave InChI MKYQPGPNVYRMHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylethylene, triphenylethene, ethylene, triphenyl, benzilidenediphenylmethane, 1,1,2-triphenylethylene, ethene-1,1,2-triyltribenzene, 1,2-diphenylvinyl benzene, 1,2,2-triphenylethylene, benzene, 1,1',1-1-ethenyl-2-ylidene tris, unii-s4zlz1k74b
PubChem CID 6025
ChEBI CHEBI:35034
Nombre IUPAC 1,2-difeniletenilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Triphenylethylene
Punto de fusión 67°C to 71°C
Punto de ebullición 219°C to 221°C (14 mmHg)
Cantidad 50 g
Beilstein 1867462
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.35
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.