Learn More
Trifeniletileno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420783 10 g 10 g
11430783 50 g 50 g
11440783 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420783 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13244.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 58-72-0 | C20H16 | 256.348 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-72-0
Fórmula molecular C20H16
Peso molecular (g/mol) 256.348
Número MDL MFCD00004765
Clave InChI MKYQPGPNVYRMHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylethylene, triphenylethene, ethylene, triphenyl, benzilidenediphenylmethane, 1,1,2-triphenylethylene, ethene-1,1,2-triyltribenzene, 1,2-diphenylvinyl benzene, 1,2,2-triphenylethylene, benzene, 1,1',1-1-ethenyl-2-ylidene tris, unii-s4zlz1k74b
PubChem CID 6025
ChEBI CHEBI:35034
Nombre IUPAC 1,2-difeniletenilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylethylene
Punto de fusión 67°C to 71°C
Punto de ebullición 219°C to 221°C (14 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 1867462
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.35
Porcentaje de pureza ≥98%