Learn More
Trifenilamina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10550204 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10550204 100 g Frasco de vidrio 100 g
10011600 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10550204 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 140311000
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 603-34-9 | C18H15N | 245.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 603-34-9
Fórmula molecular C18H15N
Peso molecular (g/mol) 245.32
Número MDL MFCD00003020
Clave InChI ODHXBMXNKOYIBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylamine, benzenamine, n,n-diphenyl, triphenyl amine, n,n-diphenylbenzenamine, amine, triphenyl, unii-njs65m2ds2, ccris 4887, n,n,n-triphenylamine, n,n-diphenylbenzeneamine, njs65m2ds2
PubChem CID 11775
Nombre IUPAC N,N-difenilanilina
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Triphenylamine
Punto de fusión 125°C to 127°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 347°C to 348°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)3N
Cantidad 100 g
Beilstein 12, 181
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.32
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenylamine
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.