Learn More
Trifenilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468476 100 g 100 g
11448476 5 g 5 g
11458476 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468476 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15939.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 603-34-9 | C18H15N | 245.325 g/mol
Triphenylamine is used in organic light-emitting diode as hole-transporters and as a pharmaceutical intermediate. It is coated on film bases as primary photoconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la trifenilamina se utiliza en el diodo orgánico emisor de luz como transportador de agujeros y como intermedio farmacéutico. Se recubre sobre bases de película como fotoconductor primario.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
mantenga el recipiente bien cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-34-9
Fórmula molecular C18H15N
Peso molecular (g/mol) 245.325
Número MDL MFCD00003020
Clave InChI ODHXBMXNKOYIBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylamine, benzenamine, n,n-diphenyl, triphenyl amine, n,n-diphenylbenzenamine, amine, triphenyl, unii-njs65m2ds2, ccris 4887, n,n,n-triphenylamine, n,n-diphenylbenzeneamine, njs65m2ds2
PubChem CID 11775
Nombre IUPAC N,N-difenilanilina
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylamine
Punto de fusión 125°C to 129°C
Punto de ebullición 365°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2050487
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.33
Porcentaje de pureza 98%