missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRIML1 Antibody (4F8), Novus Biologicals™

Código de producto. 18572831 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18572831 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18572831 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00339976M01

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TRIML1 Monoclonal antibody specifically detects TRIML1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRIML1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 4F8
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA 1:100-1:2000
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_848651
Alias de gen EC 6.3.2.-, FLJ36180, MGC138638, probable E3 ubiquitin-protein ligase TRIML1, RING finger protein 209, RNF209MGC138639, tripartite motif family-like 1, Tripartite motif family-like protein 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno FLJ36180 (NP_848651, 369 a.a. ∽ 468 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. PKPPGDLFSLIGLKIGDDYSLWVSSPLKGQHVREPVCKVGVFLDYESGHIAFYNGTDESLIYSFPQASFQEALRPIFSPCLPNEGTNTDPLTICSLNSHV
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 339976
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.