Learn More
Trimetilamina Monocloruro, TRC
Código de producto. 30010006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010006 500 mg 500 miligramos
30005873 10 g 10 g
30006782 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010006 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT796968500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 593-81-7
Fórmula molecular C3 H9 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 95.5712
Sinónimo Hegzadesil, Trimethylamine Hydrochloric Acid, Trimethylammonium Chloride, N,N-Dimethylmethanamine Hydrochloride
Nombre IUPAC N,N-dimetilmetanamina; clorhidrato
SMILES Cl.CN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylamine Monohydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.0502