Learn More
Trimetilamina para cromatografía iónica, matriz 1 g/LH 2 O, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12932225 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12932225 100 mL Frasco 100 ml
12942225 250 mL Frasco 250 ml
12952225 500 mL Frasco 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12932225 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A 052 100
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 75-50-3
Fórmula molecular C3H9N
Peso molecular (g/mol) 59.11
Clave InChI GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylamine
Envase Frasco
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L
Tipo Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica
Nombre IUPAC trimetilamina
Solvent or Matrix Water
Cantidad 100 mL