Learn More
Clorhidrato de trimetilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10407530 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10407530 100 g Frasco de plástico 100 g
1 options
Código de producto. 10407530 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140071000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.40€
    21.65€ / 100 g
    Ahorro 2.75€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylamine hydrochloride
Nombre de nota 98%
CAS 593-81-7
Punto de fusión 283.0°C to 284.0°C
Color Crema a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C3H10ClN
Fórmula lineal (CH3)3N·HCl
Número MDL MFCD00012478
Cantidad 100 g
Beilstein 04, 43
Índice Merck 15, 9880
Sinónimo trimethylamine hydrochloride, trimethylammonium chloride, trimethylamine hcl, n,n-dimethylmethanamine hydrochloride, trimethylamine monohydrochloride, methanamine, n,n-dimethyl-, hydrochloride, trimethylaminehydrochloride, unii-uw38srm77k, uw38srm77k, trimethyl ammonium chloride
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,moderately soluble in chloroform,insoluble in ether
Clave InChI SZYJELPVAFJOGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)C
Nombre IUPAC N,N-dimetilmetanamina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 95.57
PubChem CID 10313079
ChEBI CHEBI:64700
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.57
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.