Learn More
Trimetilamina (solución en etanol al ~30 % en peso), TRC
Código de producto. 30456439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
25 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456439 50 mL 50 ml
30453751 25 mL 25 ml
30452314 10 mL 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456439 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79167550ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylamine
CAS 75-50-3
Fórmula molecular C3 H9 N
Cantidad 50 mL
Sinónimo Trimethylamine (8CI), N,N-Dimethylmethanamine, N,N,N-Trimethylamine, N-Trimethylamine, Methanamine, N,N-dimethyl-
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
SMILES CN(C)C
Nombre IUPAC N,N-dimetilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 59.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.0735
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 30 %