Learn More
Trimetoxiboroxina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10648824 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10648824 250 g Frasco de vidrio 250 g
10638634 25 g Frasco de vidrio 25 g
10638824 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10648824 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139962500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 102-24-9 | Molecular Formula: C3H9B3O6 | Molecular Weight: 173.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-24-9
Fórmula molecular C3H9B3O6
Peso molecular (g/mol) 173.53
Número MDL MFCD00005946
Clave InChI ZFMOJHVRFMOIGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethoxyboroxine, trimethoxyboroxin, boroxin, trimethoxy, trimethoxycyclotriboroxane, 2,4,6-trimethoxyboroxin, triboron trimethyl hexaoxide, boroxin, 2,4,6-trimethoxy, boric acid h3b3o6 , trimethyl ester, trimethoxy-boroxi, trimethoxyboroxole
PubChem CID 66880
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetoxi-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinano
SMILES COB1OB(OC)OB(OC)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethoxyboroxine
Punto de fusión 10°C to 11°C
Color Incolora
Densidad 1.2160g/mL
Temperatura de inflamación 14°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3996
Cantidad 250 g
Gravedad específica 1.216
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Viscosidad 21.7 mm2/s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.53
Porcentaje de pureza 18 to 19.5% (as B)
Forma física Líquido