Learn More
Trimetoxiboroxina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15442997 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 15442997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 089153.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 102-24-9 | C3H9B3O6 | 173.53 g/mol
It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-24-9
Fórmula molecular C3H9B3O6
Peso molecular (g/mol) 173.53
Número MDL MFCD00005946
Clave InChI ZFMOJHVRFMOIGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethoxyboroxine, trimethoxyboroxin, boroxin, trimethoxy, trimethoxycyclotriboroxane, 2,4,6-trimethoxyboroxin, triboron trimethyl hexaoxide, boroxin, 2,4,6-trimethoxy, boric acid h3b3o6 , trimethyl ester, trimethoxy-boroxi, trimethoxyboroxole
PubChem CID 66880
SMILES COB1OB(OC)OB(OC)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethoxyboroxine
Punto de fusión 10°C to 11°C
Densidad 1.216 g/mL
Punto de ebullición 130°C
Temperatura de inflamación 14°C (57°F)
Olor Strong
Índice de refracción 1.3996
Cantidad 250 g
Número UN UN2924
Beilstein 1709158
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetoxi-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinano
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.53
Forma física Líquido