Learn More
Trimetoxi(pentametilciclopentadienil)titanio(IV), + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387509 5 g 5 g
11377509 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27885.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 123927-75-3 | C13H24O3Ti+ | 276.199 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123927-75-3
Fórmula molecular C13H24O3Ti+
Peso molecular (g/mol) 276.199
Número MDL MFCD00269850
Clave InChI GQQYDESAAOEXPK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 17755674
Nombre IUPAC metanolato; 1,2,3,4,5-pentametilciclopentano; titanio(4+)
SMILES C[C]1[C]([C]([C]([C]1C)C)C)C.C[O-].C[O-].C[O-].[Ti+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethoxy(pentamethylcyclopentadienyl)titanium(IV)
Densidad 1.081
Punto de ebullición 285°C
Temperatura de inflamación 61°C (142°F)
Índice de refracción 1.554
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.21
Porcentaje de pureza ≥97%