Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Categoría de investigación | Zinc Finger |
| Objetivo | TRIM60 |
| Sinónimo | FLJ35882, RING finger protein 129 mgC119325, RING finger protein 33, RNF129, RNF33, tripartite motif containing 60, tripartite motif-containing 60, tripartite motif-containing protein 60 |
| Símbolo de gen | TRIM60 |