Descripción
TRIM59 Polyclonal specifically detects TRIM59 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TRIM59 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias de gen | MGC129860, MGC129861, Mrf1, RING finger protein 104, RNF104MGC26631, TRIM57, tripartite motif containing 59, tripartite motif-containing 57, tripartite motif-containing 59, tripartite motif-containing protein 59, TSBF1MRF1, tumor suppressor TSBF1, Tumor suppressor TSBF-1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-330 of human TRIM59 (NP_775107.1). |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Cantidad | 20 μL |
| Mostrar más |