missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRIM38 Antibody (933011) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30665050 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30665050 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30665050 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB9104MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TRIM38 Monoclonal antibody specifically detects TRIM38 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRIM38
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 933011
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MGC8946, RING finger protein 15RORETRo/SSA ribonucleoprotein homolog, RNF15, tripartite motif containing 38, tripartite motif-containing 38, tripartite motif-containing protein 38, Zinc finger protein RoRet, zinc-finger protein RoRet
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E.coli-derived recombinant human TRIM38, Leu190-Ile414, Accession # O00635
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction, Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10475
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.