missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRIM37 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18723281 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18723281 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18723281 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10059820AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TRIM37 Polyclonal antibody specifically detects TRIM37 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRIM37
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 6.3.2.-, KIAA0898Tripartite motif-containing protein 37, Mulibrey nanism protein, MULRING-B-box-coiled-coil protein, POB1E3 ubiquitin-protein ligase TRIM37, TEF3, tripartite motif containing 37, tripartite motif-containing 37
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 850 and 900 of human tripartite motif-containing 37 using the numbering given in entry NP_056109.1 (GeneID 4591).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4591
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.