Learn More
TRIM37 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Código de producto. 18393246 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18393246 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18393246 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298831AF700
Rabbit Polyclonal Antibody
TRIM37 Polyclonal specifically detects TRIM37 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TRIM37
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen EC 6.3.2.-, KIAA0898Tripartite motif-containing protein 37, Mulibrey nanism protein, MULRING-B-box-coiled-coil protein, POB1E3 ubiquitin-protein ligase TRIM37, TEF3, tripartite motif containing 37, tripartite motif-containing 37
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human TRIM37.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4591
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG