Learn More
TRIM29 Antibody (TRIM29/1041), HRP, R&D Systems™
Código de producto. 18610396 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18610396 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18610396 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP247808H
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
TRIM29 Monoclonal antibody specifically detects TRIM29 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TRIM29
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TRIM29/1041
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen Ataxia telangiectasia group D-associated protein, ATDC, ATDC ataxia-telangiectasia group D-associated protein, FLJ36085, tripartite motif containing 29, tripartite motif protein TRIM29, tripartite motif-containing 29, tripartite motif-containing protein 29
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (126 Amino acid residues between aa 1-200) of human TRIM29 protein (Uniprot: Q14134)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23650
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Línea de productos Novus