Descripción
TRIM27 Monoclonal specifically detects TRIM27 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Protein Array.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TRIM27 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Protein Array |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | PCRP-TRIM27-1B3 |
| Conjugado | Biotin |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | Ret finger proteinRING finger protein 76, RFPtripartite motif protein TRIM27, RNF76RFP transforming protein, tripartite motif containing 27, tripartite motif-containing 27, Tripartite motif-containing protein 27, zinc finger protein RFP |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant full-length human TRIM27 protein (Uniprot: P14373) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |