Learn More
Descrizione
TRIM25 Polyclonal antibody specifically detects TRIM25 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Specifica
Specifica
| Antígeno | TRIM25 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Janelia Fluor 549 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | EC 6.3.2.19, EC 6.3.2.n3, EFPZ147, Estrogen-responsive finger protein, RING finger protein 147, RNF147E3 ubiquitin/ISG15 ligase TRIM25, tripartite motif containing 25, tripartite motif-containing 25, Tripartite motif-containing protein 25, Ubiquitin/ISG15-conjugating enzyme TRIM25, Zinc finger protein 147, zinc finger protein 147 (estrogen-responsive finger protein), zinc finger protein-147, ZNF147tripartite motif protein TRIM25 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human TRIM25. The immunogen is located within amino acids 40 - 90 of TRIM25. Amino Acid Squence: CRAVYQARPQLHKNT |
| Método de purificación | Peptide affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?