missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRIM25 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18555490 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18555490 0.025 mg 25 microgramos
18510324 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18555490 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1768260.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TRIM25 Polyclonal antibody specifically detects TRIM25 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRIM25
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5-20 μg/mL
Formulación PBS
N.º de referencia del gen NP_005073
Alias de gen EC 6.3.2.19, EC 6.3.2.n3, EFPZ147, Estrogen-responsive finger protein, RING finger protein 147, RNF147E3 ubiquitin/ISG15 ligase TRIM25, tripartite motif containing 25, tripartite motif-containing 25, Tripartite motif-containing protein 25, Ubiquitin/ISG15-conjugating enzyme TRIM25, Zinc finger protein 147, zinc finger protein 147 (estrogen-responsive finger protein), zinc finger protein-147, ZNF147tripartite motif protein TRIM25
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human TRIM25. The immunogen is located within amino acids 40 - 90 of TRIM25. Amino Acid Squence: CRAVYQARPQLHKNT
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7706
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.