Learn More
Trihexil fosfato (>90%), TRC
Código de producto. 30449553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30449553 1 g 1 g
30454515 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30449553 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7947651G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2528-39-4
Fórmula molecular C18H39O4P
Peso molecular (g/mol) 350.47
Sinónimo Hexyl Phosphate, Tri(n-hexyl) Phosphate, Tri-N-hexyl Phosphate
Nombre IUPAC fosfato de trihexil
SMILES CCCCCCOP(=O)(OCCCCCC)OCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trihexyl Phosphate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H39O4P/c1-4-7-10-13-16-20-23(19,21-17-14-11-8-5-2)22-18-15-12-9-6-3/h4-18H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.2586