Learn More
Trihidrofluoruro de trietilamina, ca. 37 % de HF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11313526 100 g 100 g
11393516 5 g 5 g
11303526 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11313526 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14417.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Triethylamine trihydrofluoride acts as a mild and selective fluorinating agent used in the synthesis of acid fluorides and alkyl fluorides. It is also used in the synthesis of vicinal difluorides from epoxides, 3-fluoroazetidine. It is utilized as a selective reagent for the cleavage of O-silyl groups in carbohydrates, nucleotides and cyanohydrins. It is actively involved in the electrochemical fluorodeiodination of alkyl iodides and fluorodesilylation in beta-lactams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trihidrofluoruro de trietilamina actúa como agente fluorante leve y selectivo utilizado en la síntesis de fluoruros de ácido y fluoruros alquilo. También se utiliza en la síntesis de difluoruros vecinales a partir de epóxidos, 3-fluoroazetidina. Se usa como reactivo selectivo para la escisión de grupos O-sililo en carbohidratos, nucleótidos y cianohidrinas. Participa activamente en la fluorodesyodación electroquímica de yoduros alquilos y la fluorodesililación en betalactamas.
Solubilidad
Miscible con agua, cloroformo y hexanos.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y vidrio, cristal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73602-61-6
Fórmula molecular C6H18F3N
Peso molecular (g/mol) 161.212
Número MDL MFCD00043294
Clave InChI IKGLACJFEHSFNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylamine trihydrofluoride, n,n-diethylethanamine trihydrofluoride, triethylammonium fluoride, ethanamine, n,n-diethyl-, trihydrofluoride, triethylamine trishydrofluoride, hydrogen fluoride in triethylamine, hf in triethylamine, triethylaminetrihydrofluoride, hydrogen fluoride triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrofluoride 1:3
PubChem CID 175505
Nombre IUPAC N,N-dietiletanamina; trihidrofluoruro
SMILES CCN(CC)CC.F.F.F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylamine trihydrofluoride
Punto de fusión -29°C
Densidad 0.99
Punto de ebullición 70°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Notas del porcentaje del ensayo ≈ 37 % de HF
Fórmula lineal (CH3CH2)3N·3HF
Índice de refracción 1.3915
Cantidad 100 g
Número UN UN1790
Beilstein 5522945
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with water,chloroform and hexanes.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.21