Learn More
Trietilina, TRC
Código de producto. 30041041
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041041 1 g 1 g
30003449 10 g 10 g
30007076 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041041 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7757401G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-44-8
Fórmula molecular C6 H15 N
Peso molecular (g/mol) 101.19
Sinónimo Triethylamine (7CI,8CI), N,N-Diethylethanamine, (Diethylamino)ethane, LE 11-5RG, N,N,N-Triethylamine, TEA
Nombre IUPAC N,N-dietilletanamina
SMILES CCN(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylamine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.1204