Learn More
Clorhidrato de trietilamina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10237310 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10237310 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
10207223 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10237310 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 270670010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 554-68-7 | C6H16ClN | 137.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 554-68-7
Fórmula molecular C6H16ClN
Peso molecular (g/mol) 137.65
Número MDL MFCD00012500
Clave InChI ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylamine hydrochloride, triethylammonium chloride, triethylamine hcl, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrochloride, triethylamine monohydrochloride, triethylamine, hydrochloride, unii-0nx3818gcw, amine, triethyl, hydrochloride, n,n-diethylethanamine hydrochloride, triethylaminehydrochloride
PubChem CID 11130
Nombre IUPAC N,N-dietiletanamina;clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].CCN(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylamine hydrochloride
Punto de fusión 254.0°C to 260.0°C
Color Blanco
pH 4.5 to 6.5 (1% w/v soln.)
Pérdida por secado 1.0% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5)3N·HCl
Cantidad 1 kg
Beilstein 04, 101
Índice Merck 14, 9666
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.66
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.