Learn More
Clorhidrato de trietilamina, ≥ 99 %, para HPLC, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15667570 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15667570 50 g Frasco de polietileno 50 g
1 options
Código de producto. 15667570 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 9624950G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 554-68-7
Fórmula molecular C6H16ClN
Peso molecular (g/mol) 137.65
Número MDL MFCD00012500
Clave InChI ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylamine hydrochloride, triethylammonium chloride, triethylamine hcl, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrochloride, triethylamine monohydrochloride, triethylamine, hydrochloride, unii-0nx3818gcw, amine, triethyl, hydrochloride, n,n-diethylethanamine hydrochloride, triethylaminehydrochloride
PubChem CID 11130
Nombre IUPAC cloruro de trietilamina de hidrógeno
SMILES [H+].[Cl-].CCN(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylamine hydrochloride
Punto de fusión 261°C
Envase Frasco de polietileno
Fórmula lineal (C2H5)3N · HCl
Cantidad 50 g
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3906409
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.65g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%