Learn More
Clorhidrato de trietilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It finds its application as a protein purification reagent. Triethylamine is used as a competing base for the separation of acidic basic and neutral drugs by reverse-phased high-performance liquid chromatography (HPLC). Triethylamine induces visual disturbances (such as foggy vision) in humans, and is also used in industry as a quenching agent in the ozonolysis of alkenes (e.g. (E)-2-Pentene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
se utiliza como reactivo de purificación de proteínas. La trietilamina se utiliza como base competitiva para la separación de los fármacos ácidos básicos y neutros mediante cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) en fase inversa. La trietilamina induce alteraciones visuales (como la visión nublada) en los seres humanos, y también se utiliza en la industria como agente de enfriamiento en la ozonólisis de los alquenos (por ejemplo (E)-2-Penteno.
Solubilidad
soluble en agua a 20 °C 1440 g/l. Soluble en etanol, cloroformo y alcohol. Insoluble en éter.
Notas
Higroscópico. Almacénese lejos del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Proteger de la humedad.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Triethylamine hydrochloride |
| Punto de fusión | ∼260°C (decomposition) |
| Densidad | 1.07 |
| pH | 5 |
| Olor | Amine-like |
| Fórmula lineal | (CH3CH2)3N·HCl |
| Cantidad | 250 g |
| Beilstein | 3906409 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Información de solubilidad | Soluble in water at 20°C 1440g/L. Soluble in ethanol,chloroform,and alcohol. Insoluble in ether. |
| Show More |