Learn More
Hidrobromuro de trietilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Triethylamine hydrobromide |
| Nombre de nota | 99% |
| Color | Blanco |
| Temperatura de inflamación | >65°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (Argentometry) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | (C2H5)3N·HBr |
| Cantidad | 500 g |
| Nombre IUPAC | N,N-dietiletanamina; hidrobromuro |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Triethylamine hydrobromide
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.