Learn More
Hidrobromuro de trietilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10517021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10517021 100 g Frasco de vidrio 100 g
10787772 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10517021 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 349721000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 636-70-4 | C6H16BrN | 182.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 636-70-4
Fórmula molecular C6H16BrN
Peso molecular (g/mol) 182.11
Número MDL MFCD00054287
Clave InChI NRTLTGGGUQIRRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylamine hydrobromide, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrobromide, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrobromide 1:1, n,n-diethylethanamine hydrobromide, acmc-20ajeg, et3n.hbr, triethylammonium bromide salt, triethylamine hydrobromide salt
PubChem CID 2734074
SMILES [Br-].CC[NH+](CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylamine hydrobromide
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Temperatura de inflamación >65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5)3N·HBr
Cantidad 100 g
Nombre IUPAC bromuro de trietilazanio
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethylamine hydrobromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2