Learn More
Hidrobromuro de trietilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489046 100 g 100 g
11499046 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17926.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 636-70-4 | C6H16BrN | 182.11 g/mol
Triethylamine hydrobromide is used to prepare dimethyl -alfa-diethylaminomaleate by reacting with dimethyl acetylenedicarbosylate. It is involved in the preparation of triphenylpropargylphosphonium bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrobromuro de trietilamina se usa para preparar dimetil-alfa-dietilaminomaleato al reaccionar con dimetil acetilenedicarbosilato. Participa en la preparación del bromuro de trifenilpropargilfosfonio.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol y cloroformo.
Notas
Higroscópico. Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 636-70-4
Fórmula molecular C6H16BrN
Peso molecular (g/mol) 182.11
Número MDL MFCD00054287
Clave InChI NRTLTGGGUQIRRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylamine hydrobromide, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrobromide, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrobromide 1:1, n,n-diethylethanamine hydrobromide, acmc-20ajeg, et3n.hbr, triethylammonium bromide salt, triethylamine hydrobromide salt
PubChem CID 2734074
Nombre IUPAC N,N-dietiletanamina; hidrobromuro
SMILES [Br-].CC[NH+](CC)CC
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Triethylamine hydrobromide
Punto de fusión ∼250°C (decomposition)
Olor Amine-like
Fórmula lineal (CH3CH2)3N·HBr
Cantidad 100 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.1
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.