Learn More
Trietilamina, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10704284 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 L
25 L
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
25 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10704284 25 L Recipiente de metal 25 litros
10224020 1 l Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10417152 2.5 L Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10704284 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/3201/25
Solicitar formato a granel o personalizado
Trietilamina, certificado AR para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-44-8
Fórmula molecular C6H15N
Peso molecular (g/mol) 101.193
Número MDL 9051
Clave InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
Nombre IUPAC N,N-dietilletanamina
SMILES CCN(CC)CC
Especificaciones
Punto de fusión -115°C
Color Incolora
pH 12.4
Punto de ebullición 90°C
Envase Recipiente de metal
Cantidad 25 L
Densidad del vapor 3.5
Viscosidad 0.36 mPaS at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.19g/mol
Presión de vapor 69mbar at 20°C
Forma física Líquido