Learn More
Trietilamina, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15598834 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15598834 500 mL Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 500 ml
1 options
Código de producto. 15598834 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor W63507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.78€
    145.96€ / 500 ml
    Ahorro 79.82€
    35% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-03-2027
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 121-44-8
Fórmula molecular C6H15N
Peso molecular (g/mol) 101.193
Clave InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
Nombre IUPAC N,N-dietilletanamina
SMILES CCN(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylamine
Temperatura de inflamación −11:00 °C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Cantidad 500 mL
Gravedad específica 1L = 0.73kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.19
Porcentaje de pureza 100%
Grado Reactivo BAKER ANALYZED™
Forma física Liquid