Learn More
Trietilamina, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10651193 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
100 ml
2.50 litro
5 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10651193 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10046651 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10265820 1 L Frasco de vidrio EcoSafPak™ 1 LT
10626362 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
11905181 10 L Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10651193 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 157911000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 121-44-8 | C6H15N | 101.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-44-8
Clave InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
Nombre IUPAC N,N-dietilletanamina
SMILES CCN(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylamine
Punto de fusión -115.0°C
Densidad 0.7280g/mL
Punto de ebullición 90.0°C
Temperatura de inflamación −11°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H15N
Fórmula lineal (C2H5)3N
Índice de refracción 1.3990 to 1.4010
Cantidad 100 mL
Beilstein 04, 99
Fieser 01,1198; 02,427; 04,527; 05,689; 07,385; 09,481; 11,553; 13,322; 15,336
Índice Merck 15, 9831
Gravedad específica 0.728
Información de solubilidad Solubility in water: 133g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ether, soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone, and methylenechloride
Peso molecular (g/mol) 101.193
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.19
Presión de vapor 69mbar at 20°C
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.