Learn More
Trietilamina, ≥99,5 %, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15638500 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 2 mL
Envase:
Ampolla
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15638500 10 x 2 mL Ampolla paquete de 10
1 options
Código de producto. 15638500 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor 1792410X2ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylamine
CAS 121-44-8
Densidad 0.726g/mL at 25°C
Límite de explosión 0.08
Temperatura de inflamación −15°C (5°F)
Punto de ignición 593°F
Envase Ampolla
Fórmula molecular C6H15N
Fórmula lineal (C2H5)3N
Número MDL MFCD00009051
Cantidad 10 x 2 mL
Número UN UN1296
Beilstein 605283
Sinónimo triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
Clave InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)CC
Nombre IUPAC N,N-dietilletanamina
Peso molecular (g/mol) 101.193
PubChem CID 8471
Densidad del vapor 3.5 (vs air)
ChEBI CHEBI:35026
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.19g/mol
Presión de vapor 51.75mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza ≥99.5%