Learn More
Tridodecilamina, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10240041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10240041 25 g Frasco de vidrio 25 g
10250041 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10240041 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 421620250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 102-87-4 | C36H75N | 522 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-87-4
Fórmula molecular C36H75N
Peso molecular (g/mol) 522
Número MDL MFCD00008971
Clave InChI SWZDQOUHBYYPJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tridodecylamine, trilaurylamine, tri-n-dodecylamine, alamine 304, tridodecyl amine, adogen 360, 1-dodecanamine, n,n-didodecyl, n,n-didodceyl-1-dodecanamine, n,n-didodecyl-1-dodecanamine, unii-sf36t21u17
PubChem CID 7624
Nombre IUPAC N,N-didodecildodecan-1-amina
SMILES CCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tridodecylamine
Nombre de nota 90%
Punto de fusión 16°C
Color Amarillo
Densidad 0.8200g/mL
Punto de ebullición 450°C
Temperatura de inflamación 216°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3(CH2)11)3N
Índice de refracción 1.4568 to 1.4588
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.82
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 522
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tridodecylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.