Learn More
Tridecane, TRC
Código de producto. 30426437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30426437 1 g 1 g
30424731 5 g -
30422232 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426437 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT0781451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-50-5
Fórmula molecular C13 H28
Peso molecular (g/mol) 184.36
Sinónimo Tridecane, Cactus Normal Paraffin N 13, N 13, N 13 (paraffin), NSC 66205, Paraffin N 13, n-Tridecane
Nombre IUPAC tridecano
SMILES CCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Tridecane
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.2191