Learn More
Ácido tricloroacético, USP 21, 99-100,5% (de cálculo a subst. seco), Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 16645783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16645783 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 16645783 Proveedor Fluka N.º de proveedor 27242H1KG
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichloroacetic acid
pH 1
CAS 76-03-9
Punto de fusión De 54 °C a 58 °C
Punto de ebullición 196 °C
% máx. CAS 1
Color Blanco
Densidad 1,63 g/cm3 (20 °C)
Cantidad 1 kg
Temperatura de inflamación de 113 °C
Fórmula molecular C2HCl3O2
Clave InChI YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC ácido tricloroacético
Peso molecular (g/mol) 163.38
Grado Reactivo de ácidos de farmacopea