Learn More
Tributilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10387053 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 litros
100 ML
2,5 LT
250 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10387053 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10447340 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10133190 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10377053 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
11975171 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10387053 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 139322500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.50€
    43.65€ / 250 ml
    Ahorro 7.85€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 102-82-9 | C12H27N | 185.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102-82-9
Fórmula molecular C12H27N
Peso molecular (g/mol) 185.35
Número MDL MFCD00009431
Clave InChI IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
PubChem CID 7622
ChEBI CHEBI:38905
Nombre IUPAC N,N-dibutilbutan-1-amina
SMILES CCCCN(CCCC)CCCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Tributylamine
Punto de fusión -70.0°C
Densidad 0.7780g/mL
Punto de ebullición 215.0°C
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3NCH2)3]3N
Índice de refracción 1.4273 to 1.4293
Cantidad 250 mL
Beilstein 04,157
Fieser 01,1189; 06,601
Índice Merck 15,978
Gravedad específica 0.778
Información de solubilidad Solubility in water: 0.08g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents,very soluble in alcohol and ether
Viscosidad 2.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.35
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tributylamine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.