Learn More
Tributilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10133190 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 litros
100 ML
2,5 LT
250 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10133190 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10447340 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10387053 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10377053 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
11975171 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10133190 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 139320010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    95.65€ / 1 litros
    Ahorro 10.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 102-82-9 | C12H27N | 185.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102-82-9
Fórmula molecular C12H27N
Peso molecular (g/mol) 185.35
Número MDL MFCD00009431
Clave InChI IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
PubChem CID 7622
ChEBI CHEBI:38905
Nombre IUPAC N,N-dibutilbutan-1-amina
SMILES CCCCN(CCCC)CCCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Tributylamine
Punto de fusión -70.0°C
Densidad 0.7780g/mL
Punto de ebullición 215.0°C
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3NCH2)3]3N
Índice de refracción 1.4273 to 1.4293
Cantidad 1 L
Beilstein 04,157
Fieser 01,1189; 06,601
Índice Merck 15,978
Gravedad específica 0.778
Información de solubilidad Solubility in water: 0.08g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents,very soluble in alcohol and ether
Viscosidad 2.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.35
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tributylamine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tributylamine