Learn More
Tributylamine, ≥98.5%, Honeywell™
Código de producto. 15648410 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
2 L
2.5 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
2 litros
2.50 litro
25 ml
250 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15648410 25 mL Glass Bottle 25 ml
15625630 250 mL Glass Bottle 250 ml
15635630 2 L Glass Bottle 2 litros
15615630 2.5 L Glass Bottle 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15648410 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 47131325ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
≥98.5%
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-82-9
Fórmula molecular C12H27N
Peso molecular (g/mol) 185.355
Número MDL MFCD00009431
Clave InChI IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
PubChem CID 7622
ChEBI CHEBI:38905
Nombre IUPAC N,N-dibutilbutan-1-amina
SMILES CCCCN(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tributylamine
Punto de fusión -70°C
Color Incolora
Densidad 0.778g/mL at 25°C
Punto de ebullición 216°C
Temperatura de inflamación 63°C (145.4°F)
Olor Unpleasant
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]3N
Cantidad 25 mL
Número UN UN2542
Beilstein 1698872
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.35g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Liquid