Learn More
tributil[6-(tetrahidropiran-4-iloxi)pirid-2-il]estannano, Thermo Scientific™
Código de producto. 10205324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10205324 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10012164 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10662865 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10205324 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC58241CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 1007847-70-2
Fórmula molecular C22H39NO2Sn
Peso molecular (g/mol) 468.269
Clave InChI TYKSDTUCXMRYNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-oxan-4-yloxy-6-tributylstannyl pyridine, tributyl 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyrid-2-yl stannane, 2-oxan-4-yl oxy-6-tributylstannyl pyridine
PubChem CID 45594295
Nombre IUPAC tributil-[6-(oxan-4-iloxi)piridin-2-il]estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)OC2CCOCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tributyl[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-2-yl]stannane
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.25
Porcentaje de pureza 90%