Learn More
Tributil(4-fluorofenil)estannano, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10305302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10305302 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10305302 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SP00184DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tributyl(4-fluorophenyl)stannane
CAS 17151-47-2
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C18H31FSn
Número MDL MFCD01313817
Cantidad 1 g
Sinónimo tributyl 4-fluorophenyl stannane, tributyl-4-fluorophenyl stannane, 4-fluoro-tri-n-butylstannyl benzene, 4-fluorophenyltributyltin, 4-fluorophenyl tributylstannane, 4-fluorophenyl-tri-n-butylstannane, 4-tri-n-butylstannyl fluorobenzene, 4-fluoro-tributylstannyl-benzene, stannane, tributyl 4-fluorophenyl, tri-n-butyl-4-fluorophenyl stannane
Clave InChI FLPKMHDTSOPPOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=C(C=C1)F
Nombre IUPAC tributil-(4-fluorofenil)estannano
Peso molecular (g/mol) 385.154
PubChem CID 2737524
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.15
Porcentaje de pureza 95%