Learn More
Heathrow Scientific™ Bandeja de recuento de pastillas triangular
Tienda Heathrow Scientific Productos
Descripción
- Desechables para garantizar la ausencia de contaminación química cruzada y la seguridad del paciente
- Hecha de poliestireno apto para uso alimentario según la FDA en una sala limpia de clase ISO 8
- Cumple los requisitos de control de calidad y GMP para la fabricación de muestras por lotes
- Bandejas duraderas a prueba de roturas hechas de material inerte sin BSE/TSE
- Trazable por lotes
- Tapón vertedor en la esquina para el control de dispensación
- Peso: 28,5 g (0,06 lb.)
- Dimensiones (An x P x Al): 230 x 230 x 13 mm
- Incluye una espátula ergonómica (177,25 x 19,2 mm)
- Incluye aberturas en ambos lados
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 y UE 1935/2004 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 230 x 230 x 13 mm |
| Color | Blanco |
| Altura (métrico) | 13 mm |
| Longitud (métrico) | 230 mm |
| Material | Poliestireno |
| Tipo | Bandeja para contar pastillas |
| Anchura (métrico) | 230 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Recuento de pastillas |
| Incluye | Espátula curva |
| Mostrar más |