Learn More
Trialilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469992 250 g 250 g
11449992 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469992 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12081.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 102-70-5 | C9H15N | 137.226 g/mol
It is employed in the production of other chemicals. It is also mainly applied in organic synthesis and resin modifiers. It is used in the cross linking of high absorbent and the intermediates of ion exchange resin. It can also be employed in producing polyester activator and the evocating agent of butadiene polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la producción de otros productos químicos. También se aplica principalmente en la síntesis orgánica y los modificadores de resina. Se utiliza en la unión cruzada de alto absorbente y los intermedios de la resina de intercambio iónico. También se puede emplear en la producción del activador de poliéster y el agente evocador de la polimerización del butadieno.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y ácidos. Proteger contra cargas electrostáticas y mantener alejado de fuentes de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-70-5
Fórmula molecular C9H15N
Peso molecular (g/mol) 137.226
Número MDL MFCD00026093
Clave InChI VPYJNCGUESNPMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triallylamine, tris 2-propenyl amine, 2-propen-1-amine, n,n-di-2-propenyl, triallyl amine, unii-b6n19xc04r, ccris 4876, n,n-diallylprop-2-en-1-amine, n,n-di-2-propenyl-2-propen-1-amine, ch2=chch2 3n, 4-04-00-01061 beilstein handbook reference
PubChem CID 7617
Nombre IUPAC N,N-bis(prop-2-enil)prop-2-en-1-amina
SMILES C=CCN(CC=C)CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triallylamine
Punto de fusión -70°C
Densidad 0.79
Punto de ebullición 150°C to 151°C
Temperatura de inflamación 31°C (87°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.451
Cantidad 250 g
Número UN UN2610
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.23
Porcentaje de pureza 98%