Learn More
Triacontano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10257120 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10257120 1 g Frasco de vidrio 1 g
10540974 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10257120 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 278050010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 638-68-6 | C30H62 | 422.826 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 638-68-6
Número MDL MFCD00009410
Clave InChI JXTPJDDICSTXJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-triacontane, triacontane, analytical standard, triacontane, acmc-1b4uf, n-triacontane 250mg, ch3-ch2 28-ch3
PubChem CID 12535
ChEBI CHEBI:31006
Nombre IUPAC triacontano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triacontane
Punto de fusión 65°C to 67°C
Color Blanco
Punto de ebullición 455°C
Temperatura de inflamación 238°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C30H62
Fórmula lineal CH3(CH2)28CH3
Cantidad 1 g
Beilstein 01, 176
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Peso molecular (g/mol) 422.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.82
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Copos brillantes